Learn More
DWK Life Sciences Cojinete agitador DURAN™ KPG™, intercambiable, HB
Código de producto. p-7189270 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de junta:
10 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de junta unitSize
10517351 16 mm cada uno
10748531 10 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10517351
Marca: DWK Life Sciences 245065708
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El manguito de cojinete KPG es un soporte de montaje preciso para guiar el eje agitador KPG.
Los agitadores KPG constan de un eje agitador KPG y un manguito de cojinete KPG. Las piezas de los cojinetes KPG se fabrican con una alta precisión y uniformidad. Las tolerancias especificadas para el diámetro nominal y el ajuste se mantienen mediante comprobaciones cuidadosas. Esto garantiza la intercambiabilidad de los manguitos de cojinete KPG y los ejes agitadores KPG. Debido a la baja holgura del cojinete entre las superficies de funcionamiento, se puede lograr un sellado casi absoluto y un funcionamiento completamente silencioso gracias a una lubricación adecuada. Los agitadores KPG son una alternativa a los agitadores magnéticos y se utilizan para recipientes de reacción a los que no se puede acceder desde abajo cuando se van a remover mezclas de reacción muy viscosas o se requiere una alta velocidad de agitación.
  • Alta precisión y uniformidad dentro de las tolerancias definidas para el diámetro nominal y ajuste
  • Superficie de cojinete pulida y esmerilada
  • Intercambiables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Descripción del artículo Agitación de líquidos (para síntesis); agitación a alta velocidad; soporte de montaje
Tamaño de junta 16 mm