Learn More
DWK Life Sciences Cojinete agitador DURAN™ KPG™, intercambiable, HB
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Los agitadores KPG constan de un eje agitador KPG y un manguito de cojinete KPG. Las piezas de los cojinetes KPG se fabrican con una alta precisión y uniformidad. Las tolerancias especificadas para el diámetro nominal y el ajuste se mantienen mediante comprobaciones cuidadosas. Esto garantiza la intercambiabilidad de los manguitos de cojinete KPG y los ejes agitadores KPG. Debido a la baja holgura del cojinete entre las superficies de funcionamiento, se puede lograr un sellado casi absoluto y un funcionamiento completamente silencioso gracias a una lubricación adecuada. Los agitadores KPG son una alternativa a los agitadores magnéticos y se utilizan para recipientes de reacción a los que no se puede acceder desde abajo cuando se van a remover mezclas de reacción muy viscosas o se requiere una alta velocidad de agitación.
- Alta precisión y uniformidad dentro de las tolerancias definidas para el diámetro nominal y ajuste
- Superficie de cojinete pulida y esmerilada
- Intercambiables
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Descripción del artículo | Agitación de líquidos (para síntesis); agitación a alta velocidad; soporte de montaje |
| Tamaño de junta | 16 mm |