Learn More
DWK Life Sciences Condensador de bobina con camisa DURAN™, con 2 juntas esmeriladas estándar y 2 conexiones de tubo de plástico atornilladas
Código de producto. p-7189177 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
NS 24/29
NS 29/32
Longitud (métrico):
250 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Longitud (métrico) unitSize
10111411 NS 29/32 250 mm cada uno
10090131 NS 24/29 250 mm cada uno
10385341 NS 29/32 400 mm cada uno
10579171 NS 24/29 400 mm cada uno
4 options
Código de producto. 10111411
Marca: DWK Life Sciences 242557201
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Condensador con gran superficie de refrigeración para condensar vapores de mezclas de reacción con puntos de ebullición bajos (destilación).
La combinación de las propiedades de refrigeración del condensador Liebig con las del condensador Dimroth produce el refrigerador intensivo. Esto se caracteriza por su gran superficie de refrigeración (bobina de refrigeración y camisa exterior) y, por lo tanto, es adecuado para condensar vapores de mezclas de reacción con puntos de ebullición bajos (destilación).
  • Este tipo de condensador tiene una superficie de intercambio de calor muy grande gracias a su condensador de bobina y doble camisa y, por lo tanto, es especialmente adecuado para trabajar con medios con punto de ebullición bajo
  • Dos olivas de plástico extraíbles para la entrada y salida del medio de refrigeración
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Uso como condensador de reflujo para condensación y retroalimentación del vapor (disolvente) a la mezcla de reacción; destilación; todos los condensadores son tamaños especiales y no conforme a DIN
Longitud (métrico) 250 mm
Cantidad 1 unidad
N.º de junta cónica estándar NS 29/32
Material Boro 3.3, PBT, polipropileno, silicona
Tipo Tamaño no DIN