Learn More
DWK Life Sciences Condensador de bobina con camisa DURAN™, con 2 juntas esmeriladas estándar y 2 conexiones de tubo de plástico atornilladas
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
La combinación de las propiedades de refrigeración del condensador Liebig con las del condensador Dimroth produce el refrigerador intensivo. Esto se caracteriza por su gran superficie de refrigeración (bobina de refrigeración y camisa exterior) y, por lo tanto, es adecuado para condensar vapores de mezclas de reacción con puntos de ebullición bajos (destilación).
- Este tipo de condensador tiene una superficie de intercambio de calor muy grande gracias a su condensador de bobina y doble camisa y, por lo tanto, es especialmente adecuado para trabajar con medios con punto de ebullición bajo
- Dos olivas de plástico extraíbles para la entrada y salida del medio de refrigeración
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Uso como condensador de reflujo para condensación y retroalimentación del vapor (disolvente) a la mezcla de reacción; destilación; todos los condensadores son tamaños especiales y no conforme a DIN |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| N.º de junta cónica estándar | NS 24/29 |
| Material | Boro 3.3, PBT, polipropileno, silicona |
| Tipo | Tamaño no DIN |