Learn More
DWK Life Sciences Frasco de depósito para HPLC DURAN™, transparente, base cónica, GL 45
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15829007 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
10 000 ml
2000 ml
3500 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15829007
Marca: DWK Life Sciences 218416309
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El diseño cónico optimizado permite la entrega más segura y eficaz de fase móvil a analizadores de HPLC.
Los frascos de depósito DURAN™ se han diseñado especialmente para el almacenamiento y la entrega de fases móviles y disolventes de cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC). Los depósitos tienen una cavidad central para el filtro de entrada que permite la entrega más eficiente de la fase móvil a los analizadores de HPLC. Una alternativa más segura y cómoda a los frascos de medios de vidrio de fondo plano, los depósitos de fondo cónico permiten una mayor recuperación del disolvente, sin tener que inclinar el depósito y arriesgarse a un derrame de disolvente. Los depósitos más grandes permiten análisis más prolongados e ininterrumpidos. Estos son especialmente útiles durante el fin de semana o un largo análisis cromatográfico cuando puede correrse el riesgo de que se agoten los disolventes durante el funcionamiento sin supervisión.
  • El diseño cónico optimizado permite la entrega más segura y eficaz de fase móvil a analizadores de HPLC
  • Fabricados a partir del material elegido para los frascos de disolvente: vidrio borosilicatado 3.3. Este material tiene una durabilidad química excepcional que ofrece un perfil muy bajo de iones inorgánicos extraíbles y la ausencia total de iones orgánicos extraíbles.
  • DURAN™ es un tipo de vidrio de borosilicato 3.3 según lo especificado por la norma internacional ISO 3585 y está clasificado como vidrio de borosilicato de baja expansión de tipo I, clase A, según lo definido por ASTM-E438-1992
  • El vidrio DURAN™ está clasificado por las farmacopeas USP / EP / JP como vidrio neutro tipo I.
  • Código de rastreo y certificado para la trazabilidad del lote de fabricación
  • En los dos tamaños más grandes, la cavidad central puede acomodar barras agitadoras magnéticas para mejorar la mezcla
  • Orificio de ventilación/drenaje lateral en la base para la desgasificación de baños de ultrasonidos o el drenaje de agua después de la limpieza
  • La rosca GL 45 se ajusta a los tapones de conexión HPLC estándar
  • Graduaciones de volumen de esmalte blanco duradero
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Boro 3.3
Para utilizar con (aplicación) Suministro de disolventes a equipos de HPLC; transferencia segura de medios líquidos dentro de un sistema cerrado y estéril
Incluye Roscas, tamaño GL 45
N.° por paquete 1/Paq.
Esterilizables en autoclave
Diámetro exterior (imperial) 145 mm