Learn More
DWK Life Sciences Tapón de rosca resistente a altas temperaturas en PBT rojo con junta de silicona revestida con PTFE y reticulada con peróxido DURAN™
Código de producto. p-7189373 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) unitSize
11792332 GL 25 10 PCS
11702342 GL 32 10 PCS
10222161 GL 45 paquete de 10
11796838 GL 14 paquete de 10
11706848 GL 18 paquete de 10
5 options
Código de producto. 11792332
Marca: DWK Life Sciences 292401305
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tapón de rosca con junta revestida y resistencia química y a altas temperaturas.
El tapón de rosca de tereftalato de polibutileno (PBT) de color rojo para y los anillos de vertido de ETFE ofrecen mayor resistencia térmica y química que los componentes de polipropileno equivalentes. El sellado de tapón de rosca tiene un revestimiento de tapón con revestimiento de PTFE para un sellado eficaz. El anillo de vertido de ETFE garantiza un vertido sin goteo.
  • Excelente resistencia química gracias al revestimiento de PTFE
  • El revestimiento del tapón forma un sellado hermético con la silicona catalizadora de peróxido del frasco
  • Silicona catalizadora de peróxido
  • Adecuada para tapones de rosca PBT y tapones de rosca a prueba de manipulación
  • Cumple con las normativas internacionales vigentes sobre contacto con alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Descripción Tapón de rosca
Para utilizar con (aplicación) Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; adecuado para esterilización en seco por calor; aplicaciones a presión; almacenamiento de reactivos corrosivos; reacciones químicas y térmicas; almacenamiento a largo plazo/archivado de muestras, medios y reactivos; muestreo; transporte y envío
Material PBT, ETFE, PTFE, silicona, fibra de vidrio, ETFE, Fibra de vidrio
Cantidad 10/Paq.
Material de tornillo Tereftalato de polibutileno (PBT) con fibra de vidrio
Tamaño de rosca (métrico) GL 25
Material de revestimiento Silicona recubierta de PTFE
Revestimiento del tapón PTFE/silicona
Material del cierre PBT con fibra de vidrio
Diámetro (métrico) 33 mm