Learn More
DWK Life Sciences Cabezal con junta esmerilada estándar NS 45/40 para aparatos de filtración DURAN™, solo cabezal
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el entorno de laboratorio es la filtración, que se utiliza para separar o limpiar diferentes medios. Para este método de trabajo, se necesitan filtros que se seleccionan de acuerdo con la aplicación según el tamaño y la porosidad. Los embudos Buechner son cilindros con una placa de tamiz con poros de gran tamaño integrada. Al carecer de papel de filtro adicional, solo es posible una filtración gruesa. Los embudos Buechner también se pueden utilizar para filtración al vacío. El vacío aplicado acelera la filtración.
- Aplicaciones prácticamente universales, ya que el medio solo entra en contacto con vidrio y PTFE
- El embudo con escala simplifica la dosificación y el análisis (cabezal de filtro graduado)
- Además de la placa de filtro ranurada, también se pueden utilizar placas de vidrio poroso con varias porosidades gracias al soporte de placas de PTFE
- Limpieza fácil y rápida desde ambos lados gracias a sus placas de filtro intercambiables y adaptadores de PTFE
- El matraz de filtración DURAN™ la conexión de la manguera de PTFE (adecuada para tubos con DI de 8 mm) están probados y permiten trabajar de forma segura en el laboratorio
- Las placas reemplazables y el adaptador de PTFE, junto con la pinza, permiten cambiar rápidamente las porosidades o sustituir filtros
- Escala de fácil lectura con marcas de graduación para calcular el contenido
- Impresión en blanco impreso y de gran resistencia
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Conectores | GL 14 |
| Descripción | Cabezal con junta esmerilada estándar 45/40 |
| Material | Vidrio borosilicatado 3.3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración gruesa y fina; filtración sin papel de filtro; filtración; análisis de residuos; filtración analítica; purificación de soluciones acuosas y orgánicas; análisis de contaminación de partículas; pruebas de contaminación bacteriana; adecuadas para tapón de rosca GL 14 (n.º de 29 227 05 08) |
| Cantidad | 1 unidad |