Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Sistema de conexión, tapa roscada GLS 80™, con cuatro puertos rosca, rosca GL 18
Código de producto. p-7189110 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3,2 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10031413 3,2 mm cada uno
10689163 6 mm cada uno
10041603 8 mm 1 PCS
10543155 10 mm cada uno
10430464 12 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10031413 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 1160169
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sistema de conexión GLS 80™ flexible para el uso de tubos semirrígidos
Sistema de conexión de tapón GLS 80™ flexible para su uso con tubos semirrígidos, adecuado para frascos de laboratorio y para medios de cultivo DURAN™ GLS 80™ Se pueden conectar cinco diámetros distintos de tubo flexible (3,2 mm; 6,0 mm; 8,0 mm; 10,0 mm y 12,0 mm). Igualación de presión estéril a través de filtro de membrana posible. Los puertos no utilizados se pueden suministrar con un tapón obturador. Ejemplos de aplicaciones: Transferencia segura de medios líquidos dentro de un sistema cerrado y estéril.
  • El sistema modular flexible permite la combinación individual de los diversos componentes según los requisitos y la aplicación
  • Se pueden conectar cinco diámetros distintos de tubo flexible (3,2 mm; 6,0 mm; 8,0 mm; 10,0 mm y 12,0 mm).
  • Conexión NS 29/32 en el centro para un cierre hermético
  • Igualación de presión estéril a través de filtro de membrana posible
  • Se puede acoplar un tapón ciego GL 18 a los puertos no utilizados.
  • Compatible con todas las roscas GLS 80 y, por lo tanto, versátil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 87 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 3,2 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de fluidos; transferencia de líquidos a biorreactores; transferencia de reactivos a instrumentos; biorreactor
Tamaño de rosca GL 18
Cantidad 1 unidad