Learn More
DWK Life Sciences Frasco de laboratorio Protect DURAN™ GLS 80™ boca ancha, ámbar, con rosca GLS 80™
Código de producto. p-7189237 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11629938 1000 ml paquete de 10
15701998 500 ml paquete de 10
15711998 2000 ml paquete de 10
15721998 5000 ml cada uno
15791988 250 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11629938 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 218665432
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Frascos de laboratorio de vidrio multifuncionales de boca ancha con protección contra los rayos UV y revestimiento de seguridad.
Los frascos de laboratorio DURAN™ Original GL se han convertido los frascos multifuncionales de laboratorio de referencia desde su presentación en 1972. La versión revestimiento de protección de los frascos combina lo mejor de ambos mundos: vidrio de borosilicato 3.3 USP/EP Tipo I virtualmente inerte en el interior y una capa protectora de plástico de seguridad en el exterior. Los frascos están moldeadas con vidrio ámbar de alta pureza, que luego se recubre con un revestimiento de plástico de PU para reducir los riesgos de rotura del vidrio y las salpicaduras de líquido en caso de rotura. El color ámbar garantiza que los contenidos sensibles a la luz estén protegidos de los efectos de la fotodegradación. La protección contra la luz ultravioleta cumple las normas internacionales USP/EP. La combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño ISO 4796-1 robusto les proporciona una larga vida útil. Los frascos cuentan con una escala de volumen graduada fácil de leer y una zona de marcado en esmalte blanco permanente. Código de rastreo permanente en cada frasco para la trazabilidad del lote de fabricación. El revestimiento de seguridad cumple las normas de ASTM E1522 y es totalmente esterilizable en autoclave a 121 o 134 °C.
  • El revestimiento proporciona protección contra arañazos, fugas* y salpicaduras* (* solo válido para frascos de un volumen de hasta 5000 ml)
  • Protección contra los rayos UV de hasta aprox. 500 nm de longitud de onda debido a la coloración externa. La aplicación externa del color asegura que las superficies de vidrio del interior mantengan las propiedades de vidrio DURAN™ estándar
  • Fácil acceso al contenido del frasco gracias al ancho diámetro del cuello
  • Diseño de rosca especial para una apertura y cierre rápidos en menos de un giro
  • Llenado y vertido óptimos y limpieza especialmente sencilla
  • Las cucharas, espátulas y pinzas pueden manipularse con facilidad
  • Incluso los embudos de gran volumen se pueden insertar en los frascos sin ninguna dificultad
  • Gran estabilidad debido a la gran superficie de la base
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Recubrimiento Plástico
Para utilizar con (aplicación) Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recogida de muestras; recipiente de cultivo; almacenamiento de medios y reactivos; transporte y transporte; depósito de manipulación de líquidos
Incluye Sin tapón de rosca ni anillo de vertido en PP (azul)
Material Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno
Cantidad 10/paq.
Tamaño de rosca (métrico) GLS 80
Diámetro (métrico) 101 mm