Learn More
DWK Life Sciences Frascos y garrafas transparentes de producción y almacenamiento DURAN™ GLS 80™ con revestimiento de protección
Código de producto. p-7189276 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10000 ml
20 000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
13218049 10000 ml cada uno
13228049 20 000 ml cada uno
2 options
Código de producto. 13218049
Marca: DWK Life Sciences 219918603
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Grandes frascos de producción de vidrio con revestimiento de seguridad y paredes más gruesas para una mayor durabilidad.
Estos frascos/garrafones de mayor tamaño son ideales para el almacenamiento a granel, y la manipulación y tratamiento de productos intermedios o finales, tanto en estado líquido como sólido. Fabricado con el tipo 1 de vidrio 3.3 borosilicato para un rendimiento duradero y resistencia a la tensión térmica. El vidrio se ajusta a la farmacopea estadounidense (USP), europea (EP), y japonesa (JP), y cualifica a los frascos para la industria farmacéutica. Los elevados espesores de pared mejoran la estabilidad mecánica. Con código de rastreo para la trazabilidad de lotes y la certificación de conformidad. Fabricado a partir de materiales inorgánicos (certificado de exención de BSE/TSE). Se puede someter a procesos de despirogenación, autoclave y esterilización. Cuentan con marcas de graduación en esmalte blanco, grandes, permanentes y de fácil lectura. Revestimiento exterior de protección de poliuretano para una mayor resistencia a los arañazos. Disponible con logotipos personalizados, etiquetas de identificación o graduaciones. Suministradas sin tapón de rosca o anillo de vertido, pero se pueden utilizar conjuntamente con tapones y sistemas de conectores. Aplicaciones típicas: El fondo plano y resistente permite el uso de agitadores magnéticos grandes.
  • El revestimiento proporciona protección contra arañazos
  • De paredes gruesas y, por lo tanto, muy resistente mecánicamente Fabricado a partir de materiales inorgánicos (certificado de exención de BSE/TSE)
  • Fabricado a partir de materiales inorgánicos (certificado de exención de BSE/TSE)
  • El fondo plano y resistente permite el uso de agitadores grandes y pesados
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
  • Fácil acceso al contenido del frasco gracias al ancho diámetro del cuello
  • Llenado y vertido óptimos y limpieza especialmente sencilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 10000 ml
Diámetro exterior (métrico) 228 mm
Para utilizar con (aplicación) Fabricación farmacéutica; procesos de mezcla con varillas magnéticas grandes; esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos
Material Vidrio borosilicatado (3.3), Poliuretano
Estilo de cuello Tamaño de rosca GLS 80
N.° por paquete 1/Paq.