Learn More
DWK Life Sciences Frasco de producción y almacenamiento DURAN™ GLS 80™, garrafas, transparente, rosca GLS 80™, graduado
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Estos frascos/garrafones de mayor tamaño son ideales para el almacenamiento a granel, y la manipulación y tratamiento de productos intermedios o finales, tanto en estado líquido como sólido. De vidrio borosilicato 3.3, tipo 1 para un rendimiento y resistencia duraderos frente a los esfuerzos térmicos. El vidrio se ajusta a la farmacopea estadounidense (USP), europea (EP), y japonesa (JP), y cualifica a los frascos para la industria farmacéutica. Los elevados espesores de pared mejoran la estabilidad mecánica. Con código de rastreo para la trazabilidad de lotes y la certificación de conformidad. Fabricado a partir de materiales inorgánicos (certificado de BSE / libre de EET). Se puede someter a procesos de despirogenación, autoclave y esterilización. Cuentan con marcas de graduación en esmalte blanco, grandes, permanentes y de fácil lectura. Disponible con logotipos personalizados, etiquetas de identificación o graduaciones. Suministradas sin tapón de rosca o anillo de vertido, pero se pueden utilizar conjuntamente con tapones y sistemas de conectores. Aplicaciones típicas: El fondo plano y resistente permite el uso de agitadores magnéticos grandes.
- De pared gruesa y, por lo tanto, presenta una resistencia mecánica especialmente elevada
- Fabricado a partir de materiales inorgánicos (libre de sustancias peligrosas EEB/EET)
- El fondo plano y resistente permite el uso de agitadores grandes y pesados
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
- Fácil acceso al contenido del frasco debido al ancho diámetro del cuello del frasco. Relleno y vertido óptimo, así como fácil de limpiar
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 20.000 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Fabricación farmacéutica; esterilización en autoclave de medios y reactivos; esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de rosca (métrico) | GLS 80 |
| Diámetro (métrico) | 289 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |