Learn More
DWK Life Sciences Frasco de producción y almacenamiento DURAN™ GLS 80™, garrafas, transparente, rosca GLS 80™, graduado
Tienda DWK Life Sciences ProductosBeschreibung
Estos frascos/garrafones de mayor tamaño son ideales para el almacenamiento a granel, y la manipulación y tratamiento de productos intermedios o finales, tanto en estado líquido como sólido. De vidrio borosilicato 3.3, tipo 1 para un rendimiento y resistencia duraderos frente a los esfuerzos térmicos. El vidrio se ajusta a la farmacopea estadounidense (USP), europea (EP), y japonesa (JP), y cualifica a los frascos para la industria farmacéutica. Los elevados espesores de pared mejoran la estabilidad mecánica. Con código de rastreo para la trazabilidad de lotes y la certificación de conformidad. Fabricado a partir de materiales inorgánicos (certificado de BSE / libre de EET). Se puede someter a procesos de despirogenación, autoclave y esterilización. Cuentan con marcas de graduación en esmalte blanco, grandes, permanentes y de fácil lectura. Disponible con logotipos personalizados, etiquetas de identificación o graduaciones. Suministradas sin tapón de rosca o anillo de vertido, pero se pueden utilizar conjuntamente con tapones y sistemas de conectores. Aplicaciones típicas: El fondo plano y resistente permite el uso de agitadores magnéticos grandes.
- De pared gruesa y, por lo tanto, presenta una resistencia mecánica especialmente elevada
- Fabricado a partir de materiales inorgánicos (libre de sustancias peligrosas EEB/EET)
- El fondo plano y resistente permite el uso de agitadores grandes y pesados
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
- Fácil acceso al contenido del frasco debido al ancho diámetro del cuello del frasco. Relleno y vertido óptimo, así como fácil de limpiar
Spezifikation
Spezifikation
| Capacidad (métrico) | 10.000 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Fabricación farmacéutica; esterilización en autoclave de medios y reactivos; esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de rosca (métrico) | GLS 80 |
| Diámetro (métrico) | 228 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.