Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Laboratory Wide Neck Glass Bottles w/o Screw-Cap and Pour Ring
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
- Typical applications: storage, transport, safekeeping and sampling of substances, easy to use with granulated material, powders and viscous media, sampling of hot media
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Material | De cristal |
| Altura (métrico) | 218 mm |
| Tipo de producto | Laboratory Bottle |
| Diámetro (métrico) | 101 mm |