Learn More
DWK Life Sciences Frasco de laboratorio DURAN™ GLS 80™, boca ancha, transparente, con revestimiento de protección, rosca GLS 80™, revestimiento de seguridad, graduado
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Los frascos de laboratorio DURAN™ Original GL se han convertido los frascos multifuncionales de laboratorio de referencia desde su presentación en 1972. La versión revestimiento de protección de los frascos combina lo mejor de ambos mundos: vidrio de borosilicato 3.3 USP/EP Tipo I virtualmente inerte en el interior y una capa protectora de plástico de seguridad en el exterior. Los frascos están moldeadas con vidrio transparente de alta pureza, que luego se recubre con un revestimiento de plástico de PU transparente para reducir los riesgos de rotura del vidrio y las salpicaduras de líquido en caso de rotura. La combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño ISO 4796-1 robusto les proporciona una larga vida útil. Los frascos cuentan con una escala de volumen graduada fácil de leer y una zona de marcado en esmalte blanco permanente. Código de rastreo permanente en cada frasco para la trazabilidad del lote de fabricación. El revestimiento de seguridad cumple las normas de ASTM E1522 y es totalmente esterilizable en autoclave a 121 o 134 °C.
- El revestimiento proporciona protección contra arañazos, fugas* y salpicaduras* (* solo válido para frascos de un volumen de hasta 5000 ml)
- Protección contra los rayos UV de hasta aprox. 380nm de longitud de onda debido al revestimiento externo
- Fácil acceso al contenido del frasco gracias al ancho diámetro del cuello
- Diseño de rosca especial para una apertura y cierre rápidos en menos de un giro
- Llenado y vertido óptimos y limpieza especialmente sencilla
- Las cucharas, espátulas y pinzas pueden manipularse con facilidad
- Incluso los embudos de gran volumen se pueden insertar en los frascos sin ninguna dificultad
- Gran estabilidad debido a la gran superficie de la base
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5000 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recogida de muestras; recipiente de cultivo; almacenamiento de medios y reactivos; transporte y transporte; depósito de manipulación de líquidos |
| Incluye | Con tapón de rosca y anillo de vertido de PP (azul) |
| Material | Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de rosca (métrico) | GLS 80 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Diámetro (métrico) | 182 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |