Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Frasco de laboratorio, cuello ancho , con rosca GLS 80™, graduado
Código de producto. 11301465 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3500 ml
5000 ml
10.000 mL
20.000 mL
30.000 mL
50.000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11301465 50.000 mL cada uno
10256272 500 ml 10 PCS
10378322 1000 ml paquete de 10
10563253 2000 ml 10 PCS
10114642 5000 ml 1 PCS
10318322 10.000 mL cada uno
10113772 20.000 mL cada uno
11699928 3500 ml cada uno
13127236 250 ml paquete de 10
11311465 30.000 mL 1 PCS
10 options
Código de producto. 11301465
Marca: DWK Life Sciences 1200154
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frascos de vidrio para laboratorio, multifuncionales y de cuello ancho.
Frascos de laboratorio de vidrio multifuncionales de boca ancha.
Los frascos de laboratorio GLS 80™ de boca ancha DURAN™ están moldeados con vidrio de borosilicato 3.3 de alta pureza, transparente, USP/EP tipo I, famoso por su excelente rendimiento térmico y alta resistencia a ataques químicos. La combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño ISO 4796-1 robusto les proporciona una larga vida útil. Los frascos cuentan con una escala de volumen graduada fácil de leer y una zona de marcado en esmalte blanco permanente. Código de rastreo permanente en cada frasco para la trazabilidad del lote de fabricación. Los frascos GLS 80™ de boca ancha DURAN™ incluyen un tapón de polipropileno azul y un anillo de vertido antigoteo para utilizarse hasta 140 °C. Todos los componentes son totalmente esterilizables en autoclave a 121 o 134 °C.
  • Fácil acceso al contenido del frasco gracias al ancho diámetro del cuello
  • Diseño de rosca especial para una apertura y cierre rápidos en menos de un giro
  • Llenado y vertido óptimos y limpieza especialmente sencilla
  • Las cucharas, espátulas y pinzas pueden manipularse con facilidad
  • Incluso los embudos de gran volumen se pueden insertar en los frascos sin ninguna dificultad
  • Gran estabilidad debido a la gran superficie de la base
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
  • Complete con el tapón de rosca azul (PP, lengüeta de sellado integrada) y el anillo de vertido (PP) para un vertido sin goteo y un trabajo limpio y seguro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50.000 mL
Para utilizar con (aplicación) Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recogida de muestras; recipiente de cultivo; almacenamiento de medios y reactivos; transporte y transporte; depósito de manipulación de líquidos
Incluye Con tapón de rosca y anillo de vertido de PP (azul)
Material Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno
Cantidad 1 unidad
Tamaño de rosca (métrico) GLS 80
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 400 mm