Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Frasco de laboratorio, cuello ancho , con rosca GLS 80™, graduado
Código de producto. 10113772 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3500 ml
5000 ml
10.000 mL
20.000 mL
30.000 mL
50.000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 10113772
Marca: DWK Life Sciences 1113951
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frascos de vidrio para laboratorio, multifuncionales y de cuello ancho.
Frascos de laboratorio de vidrio multifuncionales de boca ancha.
Los frascos de laboratorio GLS 80™ de boca ancha DURAN™ están moldeados con vidrio de borosilicato 3.3 de alta pureza, transparente, USP/EP tipo I, famoso por su excelente rendimiento térmico y alta resistencia a ataques químicos. La combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño ISO 4796-1 robusto les proporciona una larga vida útil. Los frascos cuentan con una escala de volumen graduada fácil de leer y una zona de marcado en esmalte blanco permanente. Código de rastreo permanente en cada frasco para la trazabilidad del lote de fabricación. Los frascos GLS 80™ de boca ancha DURAN™ incluyen un tapón de polipropileno azul y un anillo de vertido antigoteo para utilizarse hasta 140 °C. Todos los componentes son totalmente esterilizables en autoclave a 121 o 134 °C.
  • Fácil acceso al contenido del frasco gracias al ancho diámetro del cuello
  • Diseño de rosca especial para una apertura y cierre rápidos en menos de un giro
  • Llenado y vertido óptimos y limpieza especialmente sencilla
  • Las cucharas, espátulas y pinzas pueden manipularse con facilidad
  • Incluso los embudos de gran volumen se pueden insertar en los frascos sin ninguna dificultad
  • Gran estabilidad debido a la gran superficie de la base
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
  • Complete con el tapón de rosca azul (PP, lengüeta de sellado integrada) y el anillo de vertido (PP) para un vertido sin goteo y un trabajo limpio y seguro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20.000 mL
Para utilizar con (aplicación) Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recogida de muestras; recipiente de cultivo; almacenamiento de medios y reactivos; transporte y transporte; depósito de manipulación de líquidos
Incluye Con tapón de rosca y anillo de vertido de PP (azul)
Material Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno
Cantidad 1 unidad
Tamaño de rosca (métrico) GLS 80
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 288 mm