Learn More
DWK Life Sciences Frasco de laboratorio GLS 80™ DURAN™ con tapón de rosca y anillo de vertido, boca ancha, ámbar, rosca GLS 80™
Código de producto. 10755383 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3500 ml
5000 ml
10.000 mL
20.000 mL
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10755383 10.000 mL cada uno
11321435 500 ml 10 PCS
11706918 1000 ml 10 PCS
10437223 5000 ml cada uno
10323423 20.000 mL cada uno
12686167 250 ml paquete de 10
11716918 2000 ml paquete de 10
11649938 3500 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10755383 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 1160150
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frascos de laboratorio de vidrio multifuncionales de boca ancha con protección contra los rayos UV.
Los frascos de laboratorio GLS 80™ de boca ancha DURAN™ están moldeados con vidrio de borosilicato 3.3 de alta pureza, transparente, USP/EP tipo I, famoso por su excelente rendimiento térmico y alta resistencia a ataques químicos. La combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño ISO 4796-1 robusto les proporciona una larga vida útil. Al añadir una capa ámbar externa fundida, se garantiza que los contenidos sensibles a la luz estén protegidos de los efectos de la fotodegradación. La protección contra la luz ultravioleta cumple con las normas internacionales USP/EP y dura toda la vida útil de la frasco. Los frascos cuentan con una escala de volumen graduada fácil de leer y una zona de marcado en esmalte blanco permanente. Código de rastreo permanente en cada frasco para la trazabilidad del lote de fabricación. Los frascos GLS 80™ de boca ancha DURAN™ incluyen un tapón de polipropileno azul y un anillo de vertido antigoteo para utilizarse hasta 140 °C. Todos los componentes son totalmente esterilizables en autoclave a 121 o 134 °C.
  • Protección contra los rayos UV de hasta aprox. 500 nm de longitud de onda debido a la coloración externa. La aplicación externa del color asegura que las superficies de vidrio del interior mantengan las propiedades de vidrio DURAN™ estándar
  • Fácil acceso al contenido del frasco gracias al ancho diámetro del cuello
  • Diseño de rosca especial para una apertura y cierre rápidos en menos de un giro
  • Llenado y vertido óptimos y limpieza especialmente sencilla
  • Las cucharas, espátulas y pinzas pueden manipularse con facilidad
  • Incluso los embudos de gran volumen se pueden insertar en los frascos sin ninguna dificultad
  • Gran estabilidad debido a la gran superficie de la base
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10.000 mL
Para utilizar con (aplicación) Esterilización en autoclave de reactivos y medios sensibles a la luz; preparación de reactivos y medios sensibles a la luz; recogida de muestras de materiales sensibles a la luz; recipiente de cultivo; almacenamiento de reactivos y medios sensibles a la luz; transporte y envío de reactivos y medios sensibles a la luz; depósito de manipulación de líquidos
Incluye Con tapón de rosca y anillo de vertido de PP (azul)
Material Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno
Cantidad 1 unidad
Tamaño de rosca (métrico) GLS 80
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 227 mm