Learn More
DWK Life Sciences Frasco HPLC DURAN™, GL 45, transparente, con tapón de rosca HPLC, 4 conectores para tubos, graduado
Tienda DWK Life Sciences Productos
Descripción
El frasco para cromatografía líquida (HPLC) DURAN™ está disponible como sistema listo para usar. Está compuesto por un frasco especial resistente a la presión y al vacío y una tapa roscada con 4 puertos. Esto permite abastecer 3 unidades al mismo tiempo desde un solo recipiente. Al mismo tiempo, se puede instalar una ecualización de presión estéril en la cuarta salida.
- Conexión de diferentes diámetros de manguera (1,6 y 3,2 mm)
- Los puertos no utilizados se pueden sellar con juntas de sellado de silicona
- Kit opcional de igualación de presiones estériles (filtro de membrana de 0,2μm)
- El sistema completo incluye: Frasco de laboratorio DURAN™ pressure plus con tapón de rosca de 4 puertos (PP); cuatro conexiones de rosca (negro, rosca M8) y juntas de silicona
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Descripción | Frasco HPLC completo |
| Para utilizar con (aplicación) | Frasco resistente a la presión y al vacío para aplicaciones HPLC; transferencia segura de medios líquidos dentro de un sistema cerrado y estéril; suministro de disolventes a equipos de HPLC |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Cantidad | 2/paq. |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
| Revestimiento del tapón | Silicona |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Diámetro (métrico) | 101 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |