Learn More
DWK Life Sciences Anillo de vertido de alta temperatura de GLS 80™ de DURAN™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
El material utilizado para este tapón GLS 80 es un compuesto especial basado en la poliarilsulfona. Como resultado, se mejoran las propiedades químicas, térmicas y mecánicas del material en comparación con el polipropileno. Gracias a la rosca triple acortada, el frasco de GLS 80™ de DURAN™ se puede abrir o cerrar con solo tres cuartos de vuelta. La junta, que está recubierta por ambos lados con PTFE, garantiza que el frasco quede sellada herméticamente (revestimiento del tapón: silicona curada con platino). También hay disponible un anillo de vertido de PTFE compatible, que permite un uso limpio y sin goteo.
- Los tapones de PSU y los anillos de vertido de PTFE ofrecen una mayor resistencia química y térmica que los componentes de polipropileno equivalentes
- Junta de tapón de rosca con revestimiento de tapón de PTFE unido para un sellado eficaz
- El anillo de vertido de PTFE compatible permite un vertido sin goteo y un funcionamiento limpio y seguro
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Anillos de vertido |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recogida de muestras; recipiente de cultivo; almacenamiento de medios y reactivos; transporte y envío |
| Material | PSU, PBT, ETFE |
| Cantidad | 5/paq. |
| Tamaño de rosca (métrico) | GLS 80 |
| Acabado del cuello | 16 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |