Learn More
Hirschmann™ Tubos de ensayo DURAN™ con graduaciones en azul
Código de producto. p-8011836
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
20 ml
25 mL
Graduaciones:
0,1 mL
0,2 mL
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
11722025 10 ml 0,1 mL 10 PCS
11772293 20 ml 0,1 mL paquete de 10
13198019 20 ml 0,2 mL paquete de 10
13108029 25 mL 0,5 mL paquete de 10
4 options
Código de producto. 11722025
Marca: Hirschmann™ 6400160
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado en vidrio de borosilicato 3.3 DURAN™ para ofrecer una excelente resistencia a los productos químicos y los choques térmicos.
  • Con boquilla para un vertido fácil y sin derrames
  • Base redonda
  • Transparente para ofrecer una excelente visibilidad 
  • Disponibles en una gama de capacidades
Especificaciones
Color Transparente
Capacidad (métrico) 10 ml
Longitud (métrico) 170 mm
Material Vidrio de borosilicato
Incluye Boquilla
Cantidad 10/Paq.
Graduated Sí
Diámetro (métrico) 14 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo
Graduaciones 0,1 mL