Learn More
Hirschmann™ Tubos de ensayo DURAN™ con graduaciones en azul
Descripción
- Con boquilla para un vertido fácil y sin derrames
- Base redonda
- Cristal transparente para una excelente visibilidad
- Disponibles en una gama de capacidades
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 20 ml |
| Longitud (métrico) | 205 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Incluye | Boquilla |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Graduated | Sí |
| Diámetro (métrico) | 17 mm |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo |
| Graduaciones | 0,2 mL |