Learn More
Hirschmann™ Tubos de ensayo DURAN™ con graduaciones en azul
Código de producto. 13108029
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
20 ml
25 mL
Graduaciones:
0,1 mL
0,2 mL
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
13108029 25 mL 0,5 mL paquete de 10
11722025 10 ml 0,1 mL 10 PCS
11772293 20 ml 0,1 mL paquete de 10
13198019 20 ml 0,2 mL paquete de 10
4 options
Código de producto. 13108029
Marca: Hirschmann™ 6400170
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado en vidrio de borosilicato 3.3 DURAN™ para ofrecer una excelente resistencia a los productos químicos y los choques térmicos.
  • With spout for easy and spill-free pouring
  • Round base
  • Clear glass for excellent clarity 
  • Available in a range of capacities
>
Especificaciones
Color Clear
Capacidad (métrico) 25 mL
Longitud (métrico) 215 mm
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Incluye Spout
Cantidad 10/Pk.
Graduated Sí
Diámetro (métrico) 18 mm
Tipo de producto Test Tube
Graduaciones 0,5 mL