Learn More
DWK Life Sciences Tapón de vidrio DURAN™, transparente, con forma oblicua, para botellas de oxígeno de acuerdo con Winkler
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Tapones de vidrio DURAN™ sólidos, con forma oblicua de acuerdo con Winkler. Tapón para uso con botellas de oxígeno de acuerdo con Winkler (determinación de oxígeno disuelto en agua) La base cortada de manera oblicua evita que el aire quede atrapado en la botella.
- Cónica esmerilada, para frascos para reactivos y botellas de oxígeno de acuerdo con Winkler
- Todos los componentes son de vidrio DURAN™ y, por lo tanto, son adecuados para el almacenamiento de materiales agresivos
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Cabezal de forma octogonal
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento, transporte y manejo seguro de materiales peligrosos y valiosos |
| Cantidad | 10/paq. |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio de borosilicato |