Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Agitador de vidrio DURAN™
Código de producto. 10467463
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Matraz, 1000 ml
Matraz, 100 ml
Matraz, 10 000 ml
Matraz, 2000 ml
Matraz, 250/500 ml
Matraz, 250 ml
Matraz, 4000/5000 ml
Matraz, matraz de 250/500 ml, conexión de rosca 10 GL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10467463 Matraz, 250 ml cada uno
11576834 Matraz, 100 ml cada uno
11913941 Matraz, 10 000 ml cada uno
10781204 Matraz, 1000 ml cada uno
10397513 Matraz, 250/500 ml cada uno
11566854 Matraz, 2000 ml cada uno
11963931 Matraz, matraz de 250/500 ml, conexión de rosca 10 GL cada uno
11398961 Matraz, 4000/5000 ml cada uno
8 options
Código de producto. 10467463
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 06315003
Agitador de vidrio fabricado con vidrio Duran™.
  • Vidrio Duran™
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Matraz, 250 ml
Tipo de producto Agitador
Material Vidrio