Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptador de toma de vidrio Duran™
Código de producto. p-8006041
Click to view available options
Tamaño del cono:
Tamaño de toma/tamaño de cono: NS 29/32
Tamaño de toma/tamaño de cono: NS 45/40
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 10412931
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 01100129
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Forma E de la norma DIN 12249, además del estándar DIN
Tamaño del cono Tamaño de toma/tamaño de cono: NS 29/32
Longitud (métrico) 130mm
Material Vidrio Duran
Tipo de producto Adaptador de toma
Cantidad 10Pack