Learn More
Witeg™ Embudos de decantación de vidrio Duran
Código de producto. 11873861
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 ml
250 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11873861 100 ml paquete de 2
10750415 100 ml -
10632563 1000 mL -
10081122 250 mL -
10421763 50 mL -
10787534 2000 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11873861 Proveedor Witeg™ N.º de proveedor 2 677 010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Witeg™ Duran™ Embudos de decantación de vidrio se utilizan en extracciones de líquido-líquido para separar (particionar) los componentes de una mezcla en dos fases de disolventes no miscibles de diferentes densidades.
  • Forma cónica
  • Graduados
  • Llave de paso de válvula de aguja económica
  • Válvula de aguja de PTFE
  • Rosca-tuerca y tapa
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio Duran, Vidrio de borosilicato
Cantidad Paquete de 1
Tipo de producto Embudo de separación