Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubos de rosca con cono NS
Click to view available options
Tamaño del cono:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/31
NS 29/32
N.º de junta cónica estándar:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Description
- Conforme a DIN 12257
- Disponibles en una amplia gama de tamaños de tomas y roscas
- Menos necesidad de grasa
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Con junta cónica esmerilada, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
Specifications
Specifications
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño del cono | NS 14/23 |
| N.º de junta cónica estándar | GL 14 |
| Material | Vidrio Duran |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction