Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubo de rosca de vidrio Duran™
Descripción
- Vidrio Duran™
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del cono | NS 14/23 |
| Incluye | Abertura de tapón de rosca, anillo de sellado de silicona, arandelas de PTFE |
| Material | Vidrio Duran |
| Tipo de producto | Tubo de rosca |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de rosca | GL 18 |