Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubos de rosca con cono NS
Description
- Conforme a DIN 12257
- Disponibles en una amplia gama de tamaños de tomas y roscas
- Menos necesidad de grasa
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Con junta cónica esmerilada, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
Specifications
Specifications
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño del cono | NS 24/29 |
| N.º de junta cónica estándar | GL 14 |
| Material | Vidrio Duran |