Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubos de rosca con cono NS
Descripción
- Conforme a DIN 12257
- Disponibles en una amplia gama de tamaños de tomas y roscas
- Menos necesidad de grasa
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Con junta cónica esmerilada, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño del cono | NS 29/32 |
| N.º de junta cónica estándar | GL 25 |
| Material | Vidrio Duran |