Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptador de expansión con junta esmerilada
Código de producto. 10529951
Change view
Click to view available options
Tamaño del cono:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
N.º de junta cónica estándar:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tamaño del cono N.º de junta cónica estándar unitSize
10529951 NS 24/29 NS 19/26 cada uno
10742682 NS 14/23 NS 19/26 cada uno
12694873 NS 19/26 NS 24/29 cada uno
10312711 NS 19/26 NS 29/32 cada uno
10323331 NS 29/32 NS 45/40 cada uno
10149740 NS 14/23 NS 29/32 1 PCS
6 options
Código de producto. 10529951
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 01502924
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una conexión sencilla y segura desde un pequeño cono hasta una toma de gran tamaño en los tubos de vidrio. Los adaptadores de extensión Lenz Laborglasinstrumente™ con uniones esmeriladas se han fabricado con vidrio de borosilicato duradero DURAN™.
  • Conforme a DIN 12257
  • Alta precisión de junta cónica de los conos
  • Menos necesidad de grasa
  • Excelente hermeticidad
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conforme a DIN 12257 y además de la norma DIN
Tamaño del cono NS 24/29
Material Vidrio Duran
Tipo de producto Adaptador de expansión
Cantidad 1 unidad
N.º de junta cónica estándar NS 19/26