Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptador de expansión con junta esmerilada
Descripción
- Conforme a DIN 12257
- Alta precisión de junta cónica de los conos
- Menos necesidad de grasa
- Excelente hermeticidad
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conforme a DIN 12257 y además de la norma DIN |
| Tamaño del cono | NS 19/26 |
| Material | Vidrio Duran |
| Tipo de producto | Adaptador de expansión |
| Cantidad | 1 unidad |
| N.º de junta cónica estándar | NS 29/32 |