Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubos para centrífuga cónicos de vidrio Duran
Código de producto. 10253924
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
167 mm
203 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10253924 203 mm cada uno
10536844 167 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10253924
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05675000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato. Los tubos para centrífuga cónicos de vidrio Lenz Laborglasinstrumente™ Duran se utilizan para separar sólidos de líquidos en soluciones químicas.
  • Vidrio de borosilicato
  • Fondo cónico
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D91
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Vidrio de borosilicato
N.° por paquete 1
Forma Cilíndrico
Longitud (métrico) 203 mm
Forma del fondo Cónicos
Graduated Sí
Tipo de producto Centrifuge Tube
RCF máx. 700 x g