Learn More
DWK Life Sciences Frasco de vidrio de laboratorio DURAN™ GL 45 sin tapón de rosca de PP ni anillo de vertido
Código de producto. 12821114 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12821114 2000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12821114
Marca: DWK Life Sciences 218016308
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para uso general de laboratorio.
Con rosca DIN y graduación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 mL
Color Transparente
Material De cristal
Altura (métrico) 260mm
Diámetro (métrico) 136mm