Learn More
DWK Life Sciences Inserto DURAN™ para tapa roscada GL 14, silicona/PTFE (accesorio para el sistema de tapa de conexión GL 45)
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescription
Sistema de conexión modular de tapón flexible GL 45 que acepta cuatro diámetros de tubos rígidos o semirrígidos diferentes (1,6 mm; 3,0 mm; 3,2 mm y 6,0 mm). Los tapones están disponibles con 2 o 3 puertos roscados GL 14. Los insertos de diferentes tamaños forman una junta hermética alrededor de los tubos. La compensación de presión estéril es posible mediante el uso de un filtro de jeringa de 0,2 micrómetros. Los puertos que no se utilicen se pueden sellar con un tapón de rosca GL 14 rojo.
- Se pueden aceptar tubos rígidos o semirrígidos de diferentes diámetros usando un tapón azul GL 14 con uno de los insertos
- Disponible con 2 o 3 salidas roscadas (puertos)
- Se pueden utilizar cinco diámetros de tubo diferentes (3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm y 12,0 mm) cambiando los insertos
- Aplicando presión positiva o negativa se puede bombear líquido fuera o dentro del frasco a través del tapón de rosca
- Compatible con todas las roscas GL 45 y, por lo tanto, de uso versátil
- Compatible con todas las roscas GLS 80 y, por lo tanto, de uso versátil
Accesorio adecuado: 1129814
Specifications
Specifications
| Descripción | Inserto para tapón de rosca GL 14, D.I. 4,0 mm (∼0,25 pulg.) |
| Diámetro interior (métrico) | ID 6,0 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de líquidos; Suministro de disolventes para equipos de HPLC; Suministro de reactivos para equipos; Suministro de reactivos a los instrumentos; Suministro de biorreactores |
| Material | Polipropileno, Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 14 |
| Diámetro (métrico) | 87 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.