Learn More
DWK Life Sciences Tapón de conexión de rosca DURAN™, GL 45, con 2 o 3 puertos GL 14, PP
Código de producto. p-7189408 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Tapa del conector (2 puertos)
Tapa del conector (3 puertos)
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize
10166642 Tapa del conector (2 puertos) paquete de 2
10474073 Tapa del conector (3 puertos) paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10166642 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 1129750
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tapón de rosca GL45 flexible de 2 o 3 puertos para el sistema de conexión del tapón
Sistema de conexión modular de tapón flexible GL 45 que acepta cuatro diámetros de tubos rígidos o semirrígidos diferentes (1,6 mm; 3,0 mm; 3,2 mm y 6,0 mm). Los tapones están disponibles con 2 o 3 puertos roscados GL 14. Los insertos de diferentes tamaños forman una junta hermética alrededor de los tubos. La compensación de presión estéril es posible mediante el uso de un filtro de jeringa de 0,2 micrómetros. Los puertos que no se utilicen se pueden sellar con un tapón de rosca GL 14 rojo.
  • Se pueden aceptar tubos rígidos o semirrígidos de diferentes diámetros usando un tapón azul GL 14 con uno de los insertos.
  • Disponible con 2 o 3 salidas roscadas (puertos).
  • Se pueden utilizar diferentes diámetros de tubos cambiando los insertos GL 14.
  • Al aplicar sobrepresión o baja presión, el líquido puede ser bombeado fuera o dentro del frasco a través del tapón.
  • Compatible con todas las roscas GL 45 y, por lo tanto, de uso versátil.
  • 1129751 también es totalmente compatible con todas las roscas GLS 80 y, por lo tanto, de uso versátil.
Accesorios adecuados:
  • 1129814
  • 1129815
  • 1129816
  • 1129817
  • 1129818
  • 1156292
  • 1137799
  • 1129819
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blue, Gray
Descripción Tapón de conexión de rosca GL 45, PP, 2 puertos GL 14
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de líquidos; Suministro de disolventes para equipos de HPLC; Suministro de reactivos para equipos; Suministro de reactivos a los instrumentos; Suministro de biorreactores
Incluye GL 14 Insert
Material Polipropileno, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Cantidad Paquete de 2
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Tipo de producto Tapa del conector (2 puertos)