Learn More
DWK Life Sciences™ Sistema de Transporte para DURAN™ Frascos de laboratorio GL-45
Código de producto. p-7189427 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Botella (2 l)
Frasco (10 l)
Frasco (20 l)
Frasco (5 l)
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Color unitSize
15816931 Botella (2 l) Amarillo cada uno
15856931 Botella (2 l) Rojo cada uno
15866931 Botella (2 l) Morado cada uno
15876931 Botella (2 l) Azul cada uno
15826931 Frasco (5 l) Amarillo cada uno
15836931 Frasco (10 l) Amarillo cada uno
15846931 Frasco (20 l) Amarillo cada uno
7 options
Código de producto. 15816931
Marca: DWK Life Sciences™ 292806304
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para transportar y verter frascos de vidrio de laboratorio GL 45 de forma fácil y segura.
El nuevo sistema modular de transporte de frascos es idóneo para frascos de laboratorio estándar con rosca GL 45 y es compatible con cuatro frascos de los siguientes tamaños: 2, 5, 10 y 20 litros. Tiene un diseño ergonómico, ofrece beneficios para la salud y la seguridad del usuario, y permite el transporte fácil y seguro de los frascos por el laboratorio o las instalaciones de producción. Transferir líquidos de frascos grandes es más cómodo y seguro. Todos los materiales son totalmente esterilizables en autoclave. El collarín solo se quita cortándolo, por lo que la sujeción es 100 % segura durante el uso.
  • El diseño ergonómico ofrece beneficios para la salud y la seguridad, y permite el transporte fácil y seguro de frascos
  • Hace que el vertido de líquidos de los frascos más grandes sea más cómodo y seguro
  • El collarín solo se quita cortándolo, por lo que la sujeción es 100 % segura durante el uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Amarillo
Admite Botella (2 l)
Material Silicona-caucho, polipropileno, nailon, caucho sintético, Polypropylene, Nylon, Synthetic Rubber
Para utilizar con (aplicación) Transporte seguro de frascos y contenidos de laboratorio; decantación de líquidos
Cantidad 1 unidad
Tamaño GL 45
Diámetro exterior (métrico) 136 mm