Learn More
DWK Life Sciences™ Sistema de Transporte para DURAN™ Frascos de laboratorio GL-45
Tienda DWK Life Sciences ProductosBeschreibung
El nuevo sistema modular de transporte de frascos es idóneo para frascos de laboratorio estándar con rosca GL 45 y es compatible con cuatro frascos de los siguientes tamaños: 2, 5, 10 y 20 litros. Tiene un diseño ergonómico, ofrece beneficios para la salud y la seguridad del usuario, y permite el transporte fácil y seguro de los frascos por el laboratorio o las instalaciones de producción. Transferir líquidos de frascos grandes es más cómodo y seguro. Todos los materiales son totalmente esterilizables en autoclave. El collarín solo se quita cortándolo, por lo que la sujeción es 100 % segura durante el uso.
- El diseño ergonómico ofrece beneficios para la salud y la seguridad, y permite el transporte fácil y seguro de frascos
- Hace que el vertido de líquidos de los frascos más grandes sea más cómodo y seguro
- El collarín solo se quita cortándolo, por lo que la sujeción es 100 % segura durante el uso
- Se suministra sin frascos de vidrio
Spezifikation
Spezifikation
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Amarillo |
| Admite | Frasco (20 l) |
| Material | Silicona-caucho, polipropileno, caucho sintético, Polypropylene, Synthetic Rubber |
| Para utilizar con (aplicación) | Transporte seguro de frascos de laboratorio; decantación de líquidos |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño | GL 45 |
| Diámetro exterior (métrico) | 304 mm |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.