Learn More
DWK Life Sciences™ Sistema de Transporte para DURAN™ Frascos de laboratorio GL-45
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
El nuevo sistema modular de transporte de frascos es idóneo para frascos de laboratorio estándar con rosca GL 45 y es compatible con cuatro frascos de los siguientes tamaños: 2, 5, 10 y 20 litros. Tiene un diseño ergonómico, ofrece beneficios para la salud y la seguridad del usuario, y permite el transporte fácil y seguro de los frascos por el laboratorio o las instalaciones de producción. Transferir líquidos de frascos grandes es más cómodo y seguro. Todos los materiales son totalmente esterilizables en autoclave. El collarín solo se quita cortándolo, por lo que la sujeción es 100 % segura durante el uso.
- El diseño ergonómico ofrece beneficios para la salud y la seguridad, y permite el transporte fácil y seguro de frascos
- Hace que el vertido de líquidos de los frascos más grandes sea más cómodo y seguro
- El collarín solo se quita cortándolo, por lo que la sujeción es 100 % segura durante el uso
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Amarillo |
| Admite | Botella (2 l) |
| Material | Silicona-caucho, polipropileno, nailon, caucho sintético, Polypropylene, Nylon, Synthetic Rubber |
| Para utilizar con (aplicación) | Transporte seguro de frascos y contenidos de laboratorio; decantación de líquidos |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño | GL 45 |
| Diámetro exterior (métrico) | 136 mm |