Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Embudo, con vástago corto
Código de producto. 10758551 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
35 mm
45 mm
55 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
180 mm
200 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 10758551
Marca: DWK Life Sciences 213515905
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un embudo permite una transferencia y filtración limpia de líquidos.
La transferencia de líquidos y sólidos es un método de trabajo corriente. Para esta actividad se utiliza el embudo, que gracias a su forma puede absorber una cantidad relativamente grande de líquido o sólido y transferirla mediante constricción a un recipiente con una pequeña abertura. Los embudos están disponibles en diferentes tamaños y diseños, seleccionados según su aplicación.
  • Con vástago corto
  • Gracias a su forma, es adecuado para la filtración líquido-sólido utilizando un papel de filtro
  • Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 180 mm
Material Boro 3,3
Esterilizables en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Decantación y filtración de líquidos; se evita el derrame de sustancias; filtrado
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Tamaño no DIN/ISO