Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Embudo, con vástago corto
Código de producto. 10455651 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
35 mm
45 mm
55 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
180 mm
200 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) unitSize
10455651 200 mm 1 PCS
11772352 55 mm paquete de 10
11782352 80 mm 10 PCS
11792352 100 mm 10 PCS
11702362 150 mm paquete de 10
10323721 300 mm cada uno
11736153 45 mm 10 PCS
11746153 70 mm 10 PCS
13197164 35 mm 10 PCS
11756153 120 mm 10 PCS
10758551 180 mm cada uno
11 options
Código de producto. 10455651
Marca: DWK Life Sciences 213516104
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un embudo permite una transferencia y filtración limpia de líquidos.
La transferencia de líquidos y sólidos es un método de trabajo corriente. Para esta actividad se utiliza el embudo, que gracias a su forma puede absorber una cantidad relativamente grande de líquido o sólido y transferirla mediante constricción a un recipiente con una pequeña abertura. Los embudos están disponibles en diferentes tamaños y diseños, seleccionados según su aplicación.
  • Con vástago corto
  • Gracias a su forma, es adecuado para la filtración líquido-sólido utilizando un papel de filtro
  • Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 200 mm
Material Boro 3,3
Esterilizables en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Decantación y filtración de líquidos; se evita el derrame de sustancias; filtrado
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Tamaño no DIN/ISO