Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Embudo Bunsen, con rama larga, embudo de Bunsen
Código de producto. 11766173 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
55 mm
70 mm
80 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) unitSize
11766173 70 mm paquete de 10
11756173 55 mm paquete de 10
11776173 80 mm paquete de 10
3 options
Código de producto. 11766173
Marca: DWK Life Sciences 213533803
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un embudo permite trasvasar y filtrar líquidos de forma limpia. Adicionalmente, el embudo Bunsen tiene una rama larga.
La transferencia de líquidos y sólidos es un método de trabajo corriente. Para esta actividad se utiliza el embudo, que gracias a su forma puede absorber una cantidad relativamente grande de líquido o sólido y transferirla mediante constricción a un recipiente con una pequeña abertura. Los embudos están disponibles en diferentes tamaños y diseños, seleccionados según su aplicación.
  • Con vástago largo
  • Embudo Bunsen
  • Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 70 mm
Material Boro 3,3
Esterilizables en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Decantación y filtración de líquidos de diferentes densidades; se evita el derrame de sustancias; filtrado
Cantidad 10/paq.
Tipo de producto Tamaño no DIN/ISO