Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces de fondo redondo de cuatro cuellos DURAN™ con cuellos laterales paralelos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
1000 ml
2000 ml
3000 ml
4 l
6 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Conforme a DIN 12392
- Juntas cónicas esmeriladas
- Con etiqueta de inscripción
- Cuellos en un ángulo de 90°
- Disponibles en una gama de capacidades
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran |
| Junta de toma | 29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central |
| Forma del fondo | Redondo |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction