Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tapas de brida plana Duran™ de tres cuellos laterales angulados y un cuello lateral vertical
Click to view available options
Altura (métrico):
95mm
125mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran |
| Para utilizar con (equipo) | Recipientes de reacción |
| Altura (métrico) | 95mm |
| N.° por paquete | 1 |
| Tipo de producto | Tapa de brida plana |
| Tipo de tapón | Tapa de brida |