Learn More
DWK Life Sciences Vaso de precipitados de brida plana DURAN™, brida con ranura
Código de producto. 10068220 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Tipo de producto:
DN 120
DN 150
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de producto unitSize
10068220 1000 ml DN 150 cada uno
10212241 2000 ml DN 150 cada uno
10281611 3000 ml DN 150 cada uno
10180391 2000 ml DN 120 cada uno
10078100 1000 ml DN 120 cada uno
10673521 3000 ml DN 120 cada uno
6 options
Código de producto. 10068220
Marca: DWK Life Sciences 243915406
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La parte inferior de un vaso de precipitados de brida plana tiene una forma similar a un vaso de precipitados y es propia para el trabajo preparativo con sustancias sólidas y viscosas. Se puede trabajar bajo presión o vacío.
Los recipientes de brida plana son recipientes de reacción de gran volumen que se consideran una alternativa a los matraces redondos y constan de una parte inferior y una tapa. Estas dos partes se mantienen juntas por medio de un anillo de sujeción. Un sello o una grasa de molienda evitan que las superficies de molienda se inclinen. El recipiente de brida plana se puede combinar con otros componentes (por ejemplo, embudos de goteo, ejes de agitación, etc.) mediante varias juntas esmeriladas estándar en la tapa. Los recipientes de brida plana son adecuados para trabajos de preparación como reacciones generales, destilaciones, evaporación y secado de sustancias sólidas y viscosas. Gracias a sus paredes, los recipientes de brida plana son adecuados para trabajar de forma segura bajo presión y vacío.
  • Brida con ranura: se puede insertar un anillo de sellado (junta tórica) en la ranura, por medio del cual el recipiente está firmemente cerrado
  • Resistentes a la presión y al vacío debido a la geometría y grosor de pared sólido
  • Utilice hasta el vacío técnicamente máximo posible y, por lo tanto, la máxima seguridad para el usuario (siga las instrucciones de seguridad)
  • Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Presión máxima de 0,5 bar
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para aparatos de filtro tipo Witt; funcionamiento seguro bajo presión o vacío; solo caliente vasos de precipitados de brida plana en baños de agua o aceite. A la temperatura de uso máxima de 250 °C y la presión de funcionamiento máxima, la diferencia de temperatura en la pared de vidrio de los recipientes de reacción de brida plana no debe superar los 30 °C
N.° por paquete 1/paq.
Tipo de producto DN 150
Intervalo de temperatura (métrico) 250 °C
Esterilizables en autoclave Autoclavable