Learn More
DWK Life Sciences Matraz de fondo plano DURAN™, cuello ancho, con reborde granulado
Código de producto. 11730774 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11730774 2000 ml paquete de 10
11770764 50 ml paquete de 10
11780764 100 ml paquete de 10
11790764 250 ml paquete de 10
11700774 500 ml paquete de 10
11710774 1000 ml 10 PCS
6 options
Código de producto. 11730774
Marca: DWK Life Sciences 217316402
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La base plana significa que los matraces se pueden colocar sin un anillo de soporte.
Los vasos abdominales se denominan matraces en el laboratorio y, además de los vasos de precipitados, son otros vasos de aplicación universal. Se utilizan, por ejemplo, para la destilación o para calentar líquidos. Los matraces están disponibles en varios diseños: cuello estrecho y ancho, con o sin junta esmerilada, como matraz de fondo redondo o plano. En función de la aplicación, se selecciona el matraz necesario con sus componentes específicos.
  • La base plana significa que los matraces se pueden colocar sin un anillo de soporte
  • El cuello ancho facilita el llenado y la limpieza
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 166 mm
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Para utilizar con (aplicación) Calefacción; tamaño 2000 ml de tamaño ISO no DIN
N.° por paquete 10/paq.
Esterilizables en autoclave Autoclavable