Learn More
DWK Life Sciences Matraz de fondo plano DURAN™, cuello estrecho, con reborde
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Los vasos abdominales se denominan matraces en el laboratorio y, además de los vasos de precipitados, son otros vasos de aplicación universal. Se utilizan, por ejemplo, para la destilación o para calentar líquidos. Los matraces están disponibles en varios diseños: cuello estrecho y ancho, con o sin junta esmerilada, como matraz de fondo redondo o plano. En función de la aplicación, se selecciona el matraz necesario con sus componentes específicos.
- La base plana significa que los matraces se pueden colocar sin un anillo de soporte
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro de base (métrico) | 237 mm |
| Capacidad (métrico) | 6000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Calefacción; tamaños 20 000, 3000 y 5000 ml de tamaño ISO no DIN |
| N.° por paquete | 1/paq. |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |