Descripción
Los matraces Kjeldahl DURAN™ se ven sometidos a tensiones químicas y físicas extremas. Por lo tanto, el grosor de la pared no debe ser demasiado grueso para evitar el sobrecalentamiento, que puede provocar la rotura debido a las tensiones restantes (permanentes), por un lado, y no demasiado delgado debido a la notable eliminación de vidrio en el medio alcalino, por el otro. Para ofrecer al usuario el compromiso más seguro posible teniendo en cuenta las condiciones tecnológicas, el grosor de las paredes del cuerpo de los matraces Kjeldahl DURAN™ ha de ser de 1-2 mm.
- Grosor de pared adaptado a la aplicación (se tiene en cuenta la eliminación de vidrio por medio alcalino)
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro de base (métrico) | 81 mm |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la determinación de nitrógeno |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |