Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cabezales de extracción según Soxhlet
Description
- Según DIN 12602 y Soxhlet
- Con cono NS 29/32
- Disponible con/sin llave de paso NS
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Cabezales de extracción |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Material | Vidrio Duran |
| Certificaciones/conformidad | DIN 12602 |