Learn More
DWK Life Sciences Adaptador de expansión DURAN™, toma/cono
Código de producto. 15931611 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Tamaño de junta:
Enchufe NS 24/29, cono NS 45/40
Toma NS 14/23, cono NS 19/26
Toma NS 14/23, cono NS 24/29
Toma NS 14/23, cono NS 29/32
Toma NS 19/26, cono NS 24/29
Toma NS 19/26, cono NS 29/32
Toma NS 24/29, cono NS 29/32
Toma NS 29/32, cono NS 34/35
Toma NS 29/32, cono NS 45/40
Toma NS 29/32, cono NS 50/42
Toma NS 29/32, cono NS 60/46
Toma NS 29/32, cono NS 71/51
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 15931611
Marca: DWK Life Sciences 286549403
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Expansión del manguito al núcleo.
Los adaptadores se utilizan para conectar dos componentes con diferentes tamaños NS. Las piezas de expansión DURAN™ permiten la conexión de un manguito más pequeño a un núcleo más grande.
  • Las piezas de expansión permiten la conexión de un manguito más pequeño a un núcleo más grande y, por lo tanto, el uso de componentes de junta esmerilada de diferente tamaño.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10/Paq.
Descripción del artículo Conexión de dos componentes con diferentes tamaños de junta esmerilada estándar
Tamaño de junta Toma NS 29/32, cono NS 45/40